Urglass
Leverandør: KARTELL
452 454 455 456
216-1134EA 75 NOK
216-1134 216-1136 216-1138 216-1140
Urglass
Urglass
PP, gjennomsiktig.
  • Høy kjemikaliebestandighet
  • Varmebestandig opptil 120 °C
  • Kan autoklaveres
Stabil, med ekstra bred fot.