Urglass, DURAN®
Leverandør: DWK Life Sciences
213213207 213213404 213214109 213214606 213215208 213215705 213216607 213212408 213216101
216-1112EA 315 NOK
216-1112 216-1114 216-1116 216-1118 216-1120 216-1122 216-1126 216-1110 216-1124
Urglass, DURAN®
Urglass
DURAN®, Borosilikatglass, 3.3, klar med smeltet kant.
  • Høy kjemikaliebestandighet
  • Høy temperaturbestandighet
  • Høy bestandighet mot temperaturendringer
DIN 12341
Sertifiseringer: DIN 12341