Blyring
Leverandør: HEATHROW
HS8881A HS8881B HS8881C HS8881D HS8882A HS8882B HS8882D
214-1891EA 465 NOK
214-1891 214-1892 214-1893 214-1894 214-1942 214-1943 214-1945
Blyring
Veielodd Blyring for kolber
Blykjerne med grønt vinylbelegg. Åpen utforming (C-formet) er egnet for beholdere med sidetilkoblinger. For stabilisering av glass eller plastbeholdere på risteapparater eller i vann- og oljebad, m.m. Vektene forhindrer velting eller oversvømmelser. Belegget hindrer beholderne i å ripes opp eller å forårsake skade på andre overflater.
  • Høy kjemikaliebestandighet
  • Høy temperaturbestandighet
  • Leveres i forskjellige størrelser for anvendelse med en rekke kolbestørrelser