Ring weights for vessels, SP Bel-Art
Leverandør: Bel-Art Products, a Part of SP
F183080500 F183081000 F183082000 F183084000 183086500
214-0004EA 1025 NOK
214-0004 214-0005 214-0006 214-0007 BELA183086500
Ring weights for vessels, SP Bel-Art
Veielodd Blyring for kolber
Blykjerne med grønt vinylbelegg. Åpen utforming (C-formet) er egnet for beholdere med sidetilkoblinger. For stabilisering av glass eller plastbeholdere på risteapparater eller i vann- og oljebad, m.m. Vektene forhindrer velting eller oversvømmelser. Belegget hindrer beholderne i å ripes opp eller å forårsake skade på andre overflater.
  • God kjemisk motstandskraft
  • Høy temperaturbestandighet
  • Finnes i ulike størrelser for bruk med en rekke beholderstørrelser