Tørkekluter for renrom, Kimtech™ Pure W4
Leverandør: KIMBERLY CLARK
7605 7646
115-2163EA 6825 NOK
115-2163 115-1277
Tørkekluter for renrom, Kimtech™ Pure W4
Papirservietter Renromsservietter Tørkepapir, renrom
Klutene er fremstilt av 100% PP og er ideelle for spesialrengjøring i kritiske områder på grunn av den termiske bindingen (dvs. ingen klebemidler eller bindemidler).
  • Leveres i dobbeltpakninger i antistatiske poser
  • Skårne kanter
  • Motstandsdyktige mot syrer, baser og løsningsmidler
Egnet for bruk i renrom i klasse 100, ISO 5 og M3.5.
Farge: hvit