Tørkepapir, KIMTECH* Process Wiper
Leverandør: KIMBERLY CLARK
7643 7622 7644
115-2222EA 5925 NOK
115-2222 115-2032 115-1557
Tørkepapir, KIMTECH* Process Wiper
Papirservietter Rengjøringskluter for gjenbruk Kluter til generell bruk
Sterkt papir som loer lite, for gjentatt rengjøring med kjemikalier og løsningsmidler. Perfekt for trykking, bruksområder før og etter maling, glass- og apparatproduksjon og motorvedlikehold.
  • PP, til gjenbruk
  • Godt egnet for rengjøring av olje og fett
  • Syre-, base- og løsningsmiddelbestandige
  • Roll 115-2222 is compatible with dispensers 115-0045, 115-1533 and 115-2038
Farge: Blå