Servietter for renrom, MiracleWipe®
Leverandør: Texwipe
TX4004 TX4009 TX4012
115-0476EA 4450 NOK
115-0476 115-0477 115-0478
Servietter for renrom, MiracleWipe®
Papirservietter Renromsservietter Tørkepapir, renrom
MiracleWipe® er laget av 100 % kontinuerlig filament nylon. Den dobbeltstrikkede konstruksjonen, teksturen og kroppen til nylonfilamentet gir serviettene utmerket mykhet og overlegen styrke.
  • Nylonfibre med høy styrke som er ideelle for ikke-abrasiv rengjøring i renrommet
  • Myke med lave nivåer av partikler og ekstraherbare stoffer
  • Høyabsorberende, best abrasjonsresistens ved kraftig bruk eller ved rengjøring av ujevne overflater
Egnet for bruk i renrom i klasse 100, ISO 5 og M3.5.
Farge: hvit
NB: Du finner nøyaktige data om publiseringstidspunktet,More Product Information
Bestill nå
SPESIFIKASJONER
Environmentally Preferable
grunnvekt 180 g/m²
Absorberingsevne 530 ml/m²
Absorberingsevne - hastighet <1 s
Ekstraherbare stoffer - bruk av deionisert vann 0,67 g/m²
Ekstraherbare stoffer - bruk av isopropylalkohol 0,35 g/m²
Fibre (>100 µm) 2000/m²
Partikkelgenerering (0,5 - 5 µm, by ASTM E2090 Test) 15 × 10⁶/m²
Partikkelgenerering (5 - 100 µm, by ASTM E2090 Test) 200000/m²
Ioner - klorid 0,5 ppm
Ioner - kalium 0,50 ppm
Ioner - natrium 0,22 ppm