Renromsservietter, sterile, SterileWipe™ LP
Leverandør: Texwipe
TX3211
115-0470EA 11475 NOK
115-0470
Renromsservietter, sterile, SterileWipe™ LP
Papirservietter Renromsservietter Desinfiseringsservietter, renrom
SterileWipe™ LP er en 100 % kontinuerlig filamentskåret polyesterserviett som har lav partikkelgenerering og uttrekkbare nivåer. Den gir utmerket rengjøringsytelse i kritiske sterile miljøer som farmasøytiske aseptiske fyllområder, bioteknologiske produksjonsanlegg, mikrobiologiske laboratorier, sterile suiter og preparasjonsrom.
  • Tåler eksponering for vanlige rengjørings- og desinfiseringsløsninger inkludert blekemidler, fenoler og kvaternære ammoniumforbindelser
  • Sterilisert av gammastråling til 10⁻⁶ SAL (Sterility Assurance Level) i samsvar med AAMI-retningslinjene
  • Utløpsdatert og levert med partispesifikke sertifikater for bestråling og samsvar
Egnet for bruk i klasse A, ISO 4 til 8 renrom.
Farge: Hvit.
NB: Data nøyaktige på tidspunktet for publisering, siste testresultater og testmetoder finnes på leverandørens nettside.