Renromsservietter, TechniCloth®
Leverandør: Texwipe
TX604 TX612 TX606 TX609_B
115-0317EA 5040 NOK
115-0317 115-0320 115-0318 115-0319
Renromsservietter, TechniCloth®
Papirservietter Renromsservietter Tørkepapir, renrom
TechniCloth®-servietter er laget av en vannsammenfiltret, ikke-vevd blanding av 55 % cellulose og 45 % polyester. Denne stoffblandingen kombinerer de svært absorberende egenskapene til en naturlig fiber med renheten og styrken til en syntetisk klut.
  • Designet for generell tørking der økonomi og renslighet er av avgjørende betydning
  • Ideell for bruksområder der høy absorberingsevne og lite ekstraherbare materialer er viktige hensyn
  • Utmerket for å plukke opp vannholdig søl
Med lavt antall partikler, lave uttrekkbare nivåer og løsningsmiddelkompatibilitet, er TechniCloth® ideell for generell tørking og sølkontroll i kontrollerte miljøer.
Egnet for bruk i klasse 1000, ISO 6, M4.5 miljøer.
Farge: Hvit
NB: Data nøyaktige på tidspunktet for publisering, siste testresultater og testmetoder finnes på leverandørens nettside.