Servietter for renrom, ProWipe® 880
Leverandør: BERKSHIRE
PW880.1212.12 PW880.0810.12 100597
115-0353EA 1325 NOK
115-0353 BERKPW880.0810.12 BERK100597
Servietter for renrom, ProWipe® 880
Papirservietter Renromsservietter Tørkepapir, renrom
Uvevd polypropylen for våtrengjøring med syrer og andre aggressive løsningsmidler. Klutene har en slitesterk fiberkonstruksjon for hard rengjøring.
  • Slitesterk konstruksjon med fire bundne lag av myk polypropylen av høy kvalitet
  • Lavt partikkel- og fiberinnhold
  • Jevn og myk overflate
  • Svært absorberende
Egnet for bruk i renrom i klasse 100, ISO 5, M3.5.
Farge: hvit
NB: Du finner nøyaktige data om publiseringstidspunktet, de siste testresultatene og testmetodene på leverandørens webområde.
Bestill nå
SPESIFIKASJONER
Modell ProWipe® 880
Environmentally Preferable
grunnvekt 67,7 g/m²
Absorberingsevne - utvendig 335 ml/m²
Absorberingsevne - innvendig 4,9 ml/g
Absorberingsevne - hastighet 3 s
Ekstraherbare stoffer - bruk av deionisert vann 0,15 g/m²
Ekstraherbare stoffer - bruk av isopropylalkohol 0,086 g/m²
Fibre (>100 µm) 0,48/cm²
Partikkelgenerering (>=0.5 µm, by Biaxial Shake Test) 0,86 × 10³/cm²
Calliper 292 µm
Ioner - kalsium <0,0041 ppm
Ioner - klorid 0,50 ppm
Ioner - magnesium 0,0031 ppm
Ioner - kalium 91 ppm
Ioner - natrium 3,4 ppm