Servietter for renrom, Super Polx® 1200
Leverandør: BERKSHIRE
S1200.0909.8 S1200.0909B.8 S1200A0909B.10 S1200.1212.14 S1200A.2309.5 S12001212B1475
115-0538EA 11450 NOK
115-0538 115-0355 115-0356 BERKS1200.1212.14 BERKS1200A.2309.5 BERKS12001212B1475
Servietter for renrom, Super Polx® 1200
Papirservietter Renromsservietter Tørkepapir, renrom
Strikkede kluter i 100% polyester som er fremstilt for bruk i produksjon av integrerte kretser, LCD-skjermer, halvledere og andre enheter som er sensitive mot fiber- og partikkelkontaminering, ikke-flyktige rester og ioner. Renromsvasket og pakket i renrom i ISO 4, klasse 10. Strikket konstruksjon av sammenhengende fibrer som hindrer rakning og utskillelse av fibrer.
  • Tear-resistant for tough cleaning
  • Dry wipes are low in ions, particles and fibres, can absorb up to 3 times own weight
  • Work well with acetone, isopropanol and other solvents
  • Soft edges for
More Product Information
Bestill nå
SPESIFIKASJONER
Modell Super Polx® 1200 Super Polx® 1200 Super Polx® 1200A Super Polx® 1200 Super Polx® 1200A Super Polx® 1200
Environmentally Preferable
grunnvekt 151 g/m² 151 g/m² 141 g/m² 151 g/m² 141 g/m² 151 g/m²
Absorberingsevne - utvendig 509 ml/m² 509 ml/m² 464 ml/m² 509 ml/m² 464 ml/m² 509 ml/m²
Absorberingsevne - innvendig 3,4 ml/g 3,4 ml/g 2,5 ml/g 3,4 ml/g 2,5 ml/g 3,4 ml/g
Absorberingsevne - hastighet 1 s 1 s 1 s 1 s 1 s 1 s
Ekstraherbare stoffer - bruk av deionisert vann 0,0045 g/m² 0,0045 g/m² 0,0015 g/m² 0,0045 g/m² 0,0015 g/m² 0,0045 g/m²
Ekstraherbare stoffer - bruk av isopropylalkohol 0,0092 g/m² 0,0092 g/m² 0,0020 g/m² 0,0092 g/m² 0,0020 g/m² 0,0092 g/m²
Fibre (>100 µm) 0,35/cm² 0,35/cm² 0,22/cm² 0,35/cm² 0,22/cm² 0,35/cm²
Partikkelgenerering (>=0.5 µm, by Biaxial Shake Test) 0,22 × 10³/cm² 0,22 × 10³/cm² 1,9 × 10³/cm² 0,22 × 10³/cm² 1,9 × 10³/cm² 0,22 × 10³/cm²
Calliper 521 µm 521 µm 555 µm 521 µm 555 µm 521 µm
Ioner - kalsium 0,053 ppm 0,053 ppm 0,39 ppm 0,053 ppm 0,39 ppm 0,053 ppm
Ioner - klorid 0,39 ppm 0,39 ppm 0,39 ppm 0,39 ppm 0,39 ppm 0,39 ppm
Ioner - magnesium 0,011 ppm 0,011 ppm 0,086 ppm 0,011 ppm 0,086 ppm 0,011 ppm
Ioner - kalium 0,010 ppm 0,010 ppm 0,041 ppm 0,010 ppm 0,041 ppm 0,010 ppm
Ioner - natrium 0,17 ppm 0,17 ppm 0,093 ppm 0,17 ppm 0,093 ppm 0,17 ppm