Servietter, Texwipe®
Leverandør: Texwipe
TX306 TX304 TX309 TX312
115-0469EA 4275 NOK
115-0469 115-0468 TEXWTX309 TEXWTX312
Servietter, Texwipe®
Papirservietter Renromsservietter Tørkepapir, renrom
Texwipe® er en sterk, dobbeltsidig bomullsserviett i twillmønster vevd i et tverrsnitt på 118×60 tråder per kvadrattomme. Produktet er produsert med langt stabilt bomullsgarn for å eliminere frittflytende fibre på stoffoverflater. Ideell for rengjøring av diffusjonsovnsutstyr i vannfabrikasjon og annet utstyr i områder der høye temperaturer hindrer bruk av syntetiske kluter.
  • Inneholder ikke kjemiske tilsetningsstoffer, for eksempel blekemidler, stivelse og bindemidler
  • Vinkelkuttet for å unngå at kantene rakner eller loer
  • Sterk, varmeresistent, absorberende og kjemisk tolerant, egnet for mange forskjellige kritiske bruksområder
Farge: hvit
Du finner nøyaktige data om publiseringstidspunktet, de siste testresultatene og testmetodene på leverandørens webområde.