Servietter for renrom, UltraSORB®
Leverandør: FOAMTEC INTERNATIONAL, LLC
HT4666 HT4644 HT4699
115-0281EA 685 NOK
115-0281 115-0426 115-0427
Servietter for renrom, UltraSORB®
Papirservietter Renromsservietter Tørkepapir, renrom
Fremstilt av hydrofilt polyuretanskum og har svært gode egenskaper for elektrostatisk utladning og fjerner statisk elektrisitet. Egnet for å rengjøre optiske overflater og varme og aseptiske fyllingsområder.
  • Enestående våtstrekkstyrke og abrasjonsresistens
  • Myk og løsningsmiddelresistent
  • Reduserer mengden av kontaminerende stoffer som frigjøres fra kluten, og øker mengden av partikler og rester som fjernes fra overflatene, maksimalt
  • Pyrogenfri
Egnet for bruk i miljøer i klasse 1, ISO 3, M1.5.
Tetthet for UltraSORB®-skum: 0,048 g/cm3