Servietter for renrom, SterileSorb™
Leverandør: CONTEC
C2-1212IR C2-99IR/25
115-1856EA 12825 NOK
115-1856 115-0498
Servietter for renrom, SterileSorb™
Papirservietter Renromsservietter Desinfiseringsservietter, renrom
Uvevd, vannfiltret blanding av polyester og cellulose. Ideell for å vaske produkter før de behandles i renrommet.
  • Utformet for ikke-abrasive bruksområder, for eksempel rengjøring og absorpsjon av søl i renrommet
  • Absorberende, slitesterke og lavt nivå av ekstraherbare stoffer
  • Klutene har et garantert sterilitetsnivå (SAL) på 10-6
Sertifiseringer: Retningslinjer for AAMI/ISO 11137 metode 1
NB: Du finner nøyaktige data om publiseringstidspunktet, de siste testresultatene og testmetodene på leverandørens webområde.