Renromsservietter, Polynit Heatseal
Leverandør: CONTEC
PNHS-1212 PNHS-44 PNHS-99 PNHS-99B/150 PNHS-66 LWPS0030 PNHS-99B PNHS-44B LWPN0020
115-0375EA 1475 NOK
115-0375 115-0376 115-0268 CONTPNHS-99B/150 115-2148 CONTLWPS0030 CONTPNHS-99B CONTPNHS-44B CONTLWPN0020
Renromsservietter, Polynit Heatseal
Papirservietter Renromsservietter Tørkepapir, renrom
Ideell for å tørke av ytre overflater på produkter og rengjøring av innvendige overflater på prosessverktøy eller annet utstyr. Laget av 100 % teksturert polyester uten løpsstrikk.
  • God absorpsjonsevne for løsemidler, slitasje og kjemisk motstand
  • Ekstremt lite partikler og fiber
  • Laserskjæring forsegler fibre for ikke-slipende kanter
Egnet for bruk i klasse 1, ISO 3, M1.5 renrom
Farge: Hvit.
Bestill nå
SPESIFIKASJONER
Modell Polynit Heatseal
Environmentally Preferable
grunnvekt 140 g/m²
Absorberingsevne - utvendig 357 ml/m²
Absorberingsevne - innvendig 2,39 ml/g
Absorberingsevne - hastighet 1 s
Ekstraherbare stoffer - bruk av deionisert vann 0,012 g/m²
Ekstraherbare stoffer - bruk av isopropylalkohol 0,010 g/m²
Fibre (>100 µm) 0,15×10³/m²
Partikkelgenerering(>=0.5 µm) 4,3 × 10⁶/m²
Ioner - klorid 0,06 ppm
Ioner - natrium 0,17 ppm