VWR® Spec-Wipe® 3, Tørkeklut for renrom, ikke-vevde
Leverandør: VWR Collection
115-0031EA 530 NOK
115-0031 115-0032
VWR® Spec-Wipe® 3, Tørkeklut for renrom, ikke-vevde
Papirservietter Renromsservietter Tørkepapir, renrom
Utformet for rengjøring av LAF-benker, renromsoverflater, kvartsartikler og generelt prosessutstyr. Egnet for bruk innen elektronikkindustri, farmasøytisk industri, bioteknologi, kjemi- og petroleumsindustri, miljøsektoren og utdanningssektoren. Uten struktur.
  • 45% polyester, 55% cellulose
  • Re-sealable pouches maintain product integrity and preserve cleanliness
  • Hydroentangled without using chemicals, reduces ionic contamination
Egnet for bruk i renrom i klasse 100, ISO 5, for partikler >0,5µm.
Farge: Hvit