Servietter, ThermaSeal™ 60
Leverandør: Texwipe
TX2069 TX2068B TX2069B TX2064 TX2064B TX4392
115-0466EA 1000 NOK
115-0466 115-1888 115-1889 115-1887 TEXWTX2064B TEXWTX4392
Servietter, ThermaSeal™ 60
Papirservietter Renromsservietter Tørkepapir, renrom
ThermaSeal™ wipes are hot cut polyester wipes for all-purpose cleaning in critical environments. Ideal for cleaning medical devices, displays and products in the semiconductor and microelectronics area.
  • Thermally sealed edges to minimise fibre generation
  • Excellent absorbency, good abrasion resistance
  • Chemically compatible with standard solvents and alcohols
  • Autoclavable
Farge: hvit
Du finner nøyaktige data om publiseringstidspunktet, de siste testresultatene og testmetodene på leverandørens webområde.
Forpakning: Solvent-safe Bag-Within-A-Bag®More Product Information
New Product
Bestill nå
SPESIFIKASJONER
Modell ThermaSeal™ 60 ThermaSeal™ 60
Environmentally Preferable
grunnvekt 122 g/m² 122 g/m²
Absorberingsevne 350 ml/m² 350 ml/m²
Absorberingsevne - hastighet 0,5 s 0,5 s
Ekstraherbare stoffer - bruk av deionisert vann 0,01 g/m² 0,01 g/m²
Ekstraherbare stoffer - bruk av isopropylalkohol 0,03 g/m² 0,03 g/m²
Fibre (>100 µm) 600/m² 600/m²
Partikkelgenerering(>=0.5 µm) 3,5 × 10⁶/m² 3,1 × 10⁶/m²
Ioner - klorid 0,06 ppm 0,06 ppm
Ioner - kalium 0,12 ppm 0,12 ppm
Ioner - natrium 0,3 ppm 0,3 ppm