Pads for rengjøring av kammere, ScrubPADS, UltraSOLV®
Leverandør: FOAMTEC INTERNATIONAL, LLC
HT4512P-10 HT4560-10 HT4580-10 HT1700-5 HT1701-5 HT1702-50 HT1714-50 HT1732-50 HT4510-10 HT4512PA-10 HT4513PD-10 HT4515P-10 HT4522-10 HT4522A-10 HT4528-10 HT4528-11 HT4528D-10 HT4536D-10 HT4540-10 HT4540D-10 HT4580-11 HT4580A-10
115-0279EA 1350 NOK
115-0279 115-0280 115-0422 115-0388 115-0389 115-0390 115-0391 115-0392 115-0395 115-0398 115-0399 115-0400 115-0404 115-0407 115-0408 115-0409 115-0411 115-0413 115-0414 115-0418 115-0423 115-0425
Pads for rengjøring av kammere, ScrubPADS, UltraSOLV®
Papirservietter Rengjøringssett og svamper
Hydrofile, uretanskumbaserte produkter for rengjøring av senkede overflater og mikroporøse underoverflater. Fjern raskt og enkelt avleiringer på prosessutstyr og unngå kontaminering. Bruk silisiumkarbid-, aluminiumoksid- eller diamant-ScrubPADS til grovskrubbingen. Perfekte for vanskelige rengjøringsoppgaver. ScrubPADS dekker flere typer rengjøring.
Silisiumkarbid-ScrubPADS for rengjøring av harde flater
- Egnet for flater av aluminium, rustfritt stål eller keramikk, f.eks. i implantat-, CVD-, epitaksi- og flytsonereaktorer og poleringsmaskiner
- Langvarig skureeffekt, for rask fjerning av rester av metaller og harde polymerer
- Gir en satengpolert overflate. Kan etterlate mindre abrasjon
Aluminiumoksid-ScrubPADS for rengjøring av ømfintlige flater
- For fjerning av stivnede rester fra flater som lett ripes, f.eks. eloksert aluminium, kvarts, polymer og til og med LEXAN®
- Mild slipe- og poleringseffekt. Gir en ren overflate uten riper
Diamant-ScrubPADS for svært harde, glassaktige rester
- Den tøffeste skrubben, for fjerning av ekstremt harde, glasslignende rester, for eksempel fra titannitrid
- Rimelige løsninger, siden rengjøringstiden halveres
Swab foam for critical surface cleaning
- General purpose cleaning tools for HDD components, optics, medical devices or vacuum equipment.
- Provides good particle and residue removal with a minimum of particle transfer due to
abrasion.
NB: *Produktet/produktene på denne siden er utenfor omfanget av EU -direktivet 2019/904