Tørkeklut til ømfintlige oppgaver, Multisoft
Leverandør: Zellstoff-Vertriebs-GmbH & Co. KG
10104A 10104B
115-2726EA 78 NOK
115-2726 115-2727
Tørkeklut til ømfintlige oppgaver, Multisoft
Papirservietter Rengjøringskluter for gjenbruk Kluter for følsomme oppgaver
Soft non woven cloths made of Airlaid material, ideal for sensitive applications.
  • Solvent resistant and highly absorbent
  • Tear resistant, voluminous and lint-free
  • Packed in convenient dispensing box for single sheet dispensing