Tørkepapir, WYPALL* X60
Leverandør: KIMBERLY CLARK
6035 8370 6034 8371 8380
115-2166EA 1700 NOK
115-2166 115-2104 115-2063 115-1279 115-1988
Tørkepapir, WYPALL* X60
Papirservietter Tørkepapir og våtservietter Papirservietter, skånsom
Holdbare forsterkede tørkepapir for krevende jobber. Egnet for bruk i middels til svært krevende oppgaver.
  • Embossed surface traps and holds dirt and liquids
  • No adhesives or binders; wipes leave nothing behind
  • Tough enough for big jobs, yet soft enough for face and hands
  • Rolls can be used with dispensers 115-0045, 115-1533 or 115-2038
Farge: Hvit, blå