Tørkepapir, WYPALL* L10 EXTRA
Leverandør: KIMBERLY CLARK
7141 7140 7494 7490
115-2194EA 855 NOK
115-2194 115-0028 115-1353 115-1351
Tørkepapir, WYPALL* L10 EXTRA
Papirservietter Tørkepapir og våtservietter Papirservietter til generell bruk
Papiret, som er fremstilt av AIRFLEX*-materiale i ett lag, er egnet for lette rengjøringsoppgaver og før å tørke opp små mengder med væske.
  • Economical
  • Absorb rapidly, retain strength even when wet
  • Cut down wipe consumption when used with centre-pull dispensers and the Roll Control System
Small rolls fit dispensers 115-2179; large rolls fit dispensers 115-0045, 115-1533 or 115-2038; centre-pull dispenser rolls fit dispensers 115-2182; Roll Control rolls for dispensers 115-1767.