Servietter til generell bruk, WYPALL* X70
Leverandør: KIMBERLY CLARK
8381 7867 8387 8389
115-1281EA 3325 NOK
115-1281 115-1278 115-1282 KIMB8389
Servietter til generell bruk, WYPALL* X70
Papirservietter Rengjøringskluter for gjenbruk Kluter til generell bruk
Fremstilt av raskt absorberende HYDROKNIT*-materiale, en vannfiltret blanding av cellulose og polypropylen, uten klebemidler eller kjemiske bindemidler. For bruk i tungproduksjon, metallproduksjon og prosessanlegg for kjemikalier, raffinering, gummi og plast.
  • Durable, rag-tough construction and a textured surface, yet soft and pliable
  • Rags are reusable and will not fall apart when wet
  • Long lasting, on-the-job performance allows extended usage, reducing cost and waste
  • Large roll (115-2100) can be used with dispensers 115-0045, 115-1533 and 115-2038