pH-elektrode, til Knick® Portamess®
Leverandør: HAMILTON BONADUZ
242066 242068 242070
662-9230EA 4475 NOK
662-9230 662-9235 662-9243
pH-elektrode, til Knick® Portamess®
Elektroder pH-elektroder
Disse elektrodene er spesielt egnet for Knick® Portamess®-utstyr. Elektrodehodet skaper en hermetisk forsegling med Portamess®-oppbevaringsrøret.
  • Liq-Glass Knick Temp DIN: Everef reference system provides stable potentials resulting in long sensor lifetime
  • Double Pore Knick/Polyplast Knick Temp DIN: Ag/AgCl reference system
  • Specially formulated electrolytes allow pH measurements of aqueous and biological (protein containing) matrices
  • Special diaphragm shapes for small sample volumes or semi-solid samples
pH-område: 0 til 14