VWR®, pH-elektrode, kombinert, pHASE
Leverandør: VWR Collection
662-1799EA 2600 NOK
662-1799 662-1800 662-1801 662-1778 662-1780 662-1781 662-1782
VWR®, pH-elektrode, kombinert, pHASE
Elektroder pH-elektroder
Kombinerte elektroder gir raske, nøyaktige og stabile pH-målinger og er ideelle for kvalitetskontroll og til bruk i forskning og utvikling.
  • Raske, nøyaktige og stabile pH-målinger, rask varmeutjevning, stor nøyaktighet selv i prøver med store temperatursvingninger
  • Tilgjengelig i Sealed-designen (økonomisk, enkel å bruke, krever lite vedlikehold) eller i Rapid-Renew-designen (påfyllbare elektroder for analyser som forårsaker tett diafragma)
  • Tilgjengelig med hoveddel i epoksy (med god kjemikaliebestandighet, maksimal robusthet og avtagbar kolbebeskytter) eller med hoveddel i glass (maksimal kjemikaliebestandighet med eksponerte solide kolber)
  • Med 1 m fast kabel
pH-område: 0 - 14
Nøyaktighet: til 0,04 pH mellom 0 til 100 °C i 7 pH-buffer
Stabilitet: 0,005 pH eller mindre forskyvning per time
Temperaturområde: 0 til +100 °C
Temperature range: 0 to +100 °C