pH-elektroder, InLab®, Expert Series
Leverandør: Mettler - Toledo
51340288 51343100 51343101 51343102 51343103 51343104 51343105
662-2738EA 4550 NOK
662-2738 662-2839 662-2840 662-2841 662-2842 662-2843 662-2844
pH-elektroder, InLab®, Expert Series
Elektroder pH-elektroder
Perfekt for kritiske prøver, for eksempel suspensjoner eller prøver med ukjent sammensetning (som avløpsvann).
  • ARGENTHAL™ reference system with silver-ion trap
  • Solid XEROLYT® polymer electrolyte: No need for a junction (no possibility of contamination)
  • Unbreakable PEEK shaft
  • Conform to RoHS ('Restriction of Hazardous Substances' in electrical and electronic equipment) and WEEE ('Waste Electrical and Electronic Equipment')
pH-område: 0 till 14
Temperaturområde: 0 til 100 °C
Temperatursensor: NTC30 kOhm for InLab® Expert Pro og InLab® ExpertMore Product Information