Økonomi-pH-elektroder, InLab®, Easy Series
Leverandør: Mettler - Toledo
51343010 51343011
662-2818EA 1625 NOK
662-2818 662-2819
Økonomi-pH-elektroder, InLab®, Easy Series
Elektroder pH-elektroder
Robuste og kostnadseffektive elektroder, enkle å betjene.
  • Vedlikeholdsfri gelelektrolytt
  • Bruksområder: Løsninger med høy saltinnhold, leskedrikk og øl, akvarier
  • Overholder RoHS (”Restriction of Hazardous Substances in electrical and electronic equipment”) og WEEE (”Waste Electrical and Electronic Equipment”)
pH-område: 0 - 14
Temperaturområde: 0 til 80 °C
Referansesystem: Ag/AgCl
Bestillingsinformasjon: Leveres med testsertifikat. Andre elektroder på forespørsel.