Anemometer, testo 410-1/2
Leverandør: Testo
0560.4101 0560.4102
620-3307EA 1650 NOK
620-3307 620-3308
Anemometer, testo 410-1/2
Anemometere
Disse lufthastighetsmålerne er praktiske, små og enkle og kan måle temperatur og lufthastighet samt fuktighet (kun 620-3308). De kan også måle vindkjøligheten.
  • Innkapslet måling med 40 mm vinge
  • Hold-funksjon og verdier for høyeste/laveste temperatur
  • Skjerm med baklys
  • Automatisk av-funksjon gjør instrumentet komplett
W×D×H: 133×46×25 mm
Vekt: 110 g
Leveringsinformasjon: Leveres med to alkaliske batterier, beskyttende hette, håndleddsstropp og belteholder.