Autoklavdeodorant, Odo-Clave®
Leverandør: Bel-Art Products, a Part of SP
H131980002 H131980000 H131980001 H131980003
129-4937EA 4225 NOK
129-4937 129-4935 129-4936 129-4938
Autoklavdeodorant, Odo-Clave®
Deodoranter
Disse putene er impregnert med en varmeutløst deodorant som ikke bare skjuler autoklaveringslukter, men faktisk nøytraliserer dem.
  • Beskyttelsesdekslet smelter i autoklav, slik at deodoranten varmeaktiveres
  • Enkel å håndtere: pakkes ganske enkelt ut og plasseres i hver pose før autoklavering
  • Tilgjengelig i fire behagelige dufter
B×L: 32×32 mm
Forpakning: Pakket med ti puter per pose og ti poser per eske.