Industrivekt, Valor™ 3000 Xtreme
Leverandør: OHAUS
71210135 71210133 71210134
611-5322EA 5250 NOK
611-5322 611-5320 611-5321
Industrivekt, Valor™ 3000 Xtreme
Vekter
En kompakt, bærbar vekt som passer til en rekke bruksområder, inkludert matvareindustrien, der tørre eller våte omgivelser er vanlige. Valor™ Xtreme har et hus i rustfritt stål, en avtakbar veiepanne i rustfritt stål og en skjerm med god bakgrunnsbelysning. Programvaren er konstruert for enkel bruk og maksimal utnyttelse, og den inkluderer prosentveiing og spesifikk tyngdekraft. Med de brukerjusterbare innstillingene for filtrering og stabilitet kan Valor™ 3000 Xtreme brukes med høy nøyaktighet ved trekkfulle og ustabile forhold. Digital, ekstern span-kalibrering med spesifiserte lodd.More Product Information