VWR®, Stainless Steel Sand Baths
Leverandør: VWR Collection
460-3227EA 3325 NOK
460-3227 460-3228 460-3229 460-3230 460-3231 460-3232 460-3233
VWR®, Stainless Steel Sand Baths
Termostater Sandbad
Perfekt for beholdere med uregelmessig form. Fremstilt av rustfritt stål, overlegen korrosjonsbestandighet. Utformet for sand, kuler av rustfritt stål og ikke-flyktige væsker.