VWR®, Modulære varmeblokker og tilbehør for blokktermostater
Leverandør: VWR Collection
460-3211EA 1775 NOK
460-3211 460-3235 460-3212 460-3234 460-3223 460-3221 460-3245 460-3246
VWR®, Modulære varmeblokker og tilbehør for blokktermostater
Termostatblokker Tilbehør til termostatblokker
Fremstilt av en massiv, eloksert aluminiumsblokk.
  • Tett kontakt mellom rørene og blokkveggene sørger for god varmeeffekt
  • Hver blokk har en termometerbrønn for måling av blokktemperatur
B×D×H enkeltblokk: 95×76×51 mm
B×D×H dobbeltblokk: 95×152×57 mm