Utbyttbare blokker til blokktermostatene QBA, QBD og QBH
Leverandør: GRANT INSTRUMENTS
QB-13 QB-50 QB-0 QB-10 QB-12 QB-16 QB-18 QB-24 QB-E0 QB-E1 QB-E2 QB-H QDP-FL QDP-H QB-17H
460-8211EA 2075 NOK
460-8211 460-8212 460-8510 460-8511 460-8512 460-8513 460-8514 460-8515 460-8516 460-8517 460-8123 460-8124 460-0084 460-0085 460-0182
Utbyttbare blokker til blokktermostatene QBA, QBD og QBH
Termostatblokker Tilbehør til termostatblokker
Grant-blokkene har en høyde på 63 mm, noe som sikrer nøyaktig temperaturkontroll for reagensrøroppgaver.
  • Passer til 0,2 ml rør, strips og mikroplater
  • Kan brukes med 96-brønners mikrotiterplater for standard/høy temperatur
Enkeltblokkmål, B×L ×H (mm): 140×50×63
Utbyttbare blokker i dobbel størrelse bare for QBA2, QBD2 og QBH2.
Spesielt nyttig innen molekylærbiologi og bioteknologi.
QDP-H-blokkene (460-0085) for 0,2 ml mikroplater, strips eller individuelle rør har 96 hull i mikroplatekonfigurasjonen. Blokken har plass til én 96-brønners plate, 8×12 eller 12×8 brønnstrips eller opptil 96 individuelt lukkede rør. Minimal dødgang i de presisjonsborede brønnene. Ensartetheten er på ±0,3 °C innen rørene i hele blokken.
QDP-FL-universalblokkene (460-0084) for standard 96-brønners plater passer til de mest brukte cellekulturplatene og platene for standard eller høy temperatur. Leveres med et hengslet lokk. Ensartetheten er ±0,5 °C mellom brønnene.
Leveringsinformasjon: Leveres med verktøy for å ta ut blokkene.
NB: Disse alternative blokkene i dobbel størrelse er tilgjengelige for modellene QBD2, QBD4, QBH2 og QBA2.