Blokktermostat, digital, QBD og QBH
Leverandør: GRANT INSTRUMENTS
QBD1 QBD4 QBH2 QBD2
460-0270EA 14875 NOK
460-0270 460-0079 460-0272 460-0271
Blokktermostat, digital, QBD og QBH
Termostatblokker Digitale termostatblokker
Kompakte, digitale blokktermostater. Modeller med én eller to eller fire utskiftbare blokker. Enhetene har et LED-display for temperaturvisning og et brukervennlig grensesnitt for rask og nøyaktig innstilling. De variable alarmene for høy og lav temperatur kan stilles inn så nøyaktig som 0,5 °C over/under den angitte temperaturen. Termostatene er lagd av aluminium og kjemisk resistent plast, har lav profil, skrått kontrollpanel for enkel bruk, avdriftsjustering for svært nøyaktige driftstemperaturer og en inndeling av temperaturvisningen på 0,1 °C.
  • QBD-modellene kan brukes ved