Blokktermostat, høytempratur digital, BT5D
Leverandør: GRANT INSTRUMENTS
BT5D-16 BT5D-26
460-0063EA 55000 NOK
460-0063 460-0064
Blokktermostat, høytempratur digital, BT5D
Termostatblokker Digitale termostatblokker
High temperature digital block heaters with single fixed aluminium block. Units feature microprocessor control, digital temperature settings and display, high and low alarms, and a controlled heating rate. Heaters have LED with 0,1 °C setting resolution and 1 °C display resolution.
  • Omgivelsestemperatur fra 10 til 400 °C.
  • Timer for drift fra 1 til 9999 min, eller kontinuerlig drift
  • Ideelle til bruk ved høye temperaturer - det er ikke nødvendig med oljer, og laboratoriet forblir dampfritt
  • Temperaturstabiliteten ved 300 °C er ±0,5 °C, og temperaturensartetheten er ±1% (maksimal temperaturforskjell mellom forskjellige rør: 2 °C ved 200 °C, 3 °C ved 300 °C og 4 °C ved 400 °C)
  • Justerbar beskyttelse for overtemperatur
NB: * RT = Omgivelse
Merk: Temperaturstabilitetsverdien som vises ovenfor, er ved 300 °C.