Termoreaktorer, Spectroquant® TR-serien
Leverandør: Merck
1.71200.0001 1.71201.0001 1.71202.0001
1.71200.0001EA 12140 NOK
1.71200.0001 1.71201.0001 1.71202.0001
Termoreaktorer, Spectroquant® TR-serien
Termostatblokker Digitale termostatblokker
Pålitelighet, hastighet, presisjon og fremtidig kompatibilitet med det omfattende utvalget Spectroquant®-sett er de umiskjennelige kjennetegnene til termoreaktorer fra Merck, kombinert med enklest mulig drift og høyeste brukersikkerhet.
  • Thermoreactor with integrated safety cover
  • Liquid crystal display for temperature and time
  • Seven fixed temperature-time programs that automatically switch off at the end of the heating time
  • Temperature settings: 148, 120, 100 °C; the TR620 has two heating zones that can be set and controlled independently
  • All thermoreactors