TurboBlotterTM, Nøytran® SuPerCharge, Whatman™
Leverandør: Whatman products (Cytiva)
10416306 10416314 10416326
732-4070EA 6575 NOK
732-4070 732-4074 732-4079
TurboBlotterTM, Nøytran® SuPerCharge, Whatman™
Blottingapparat
TurboBlotter™-systemet er et raskt nedstrømsblottingsystem for overføring av DNA og RNA med høy oppløsning. Det tradisjonelle Northern/Southern-systemet er snudd opp-ned for å utnytte tyngdekraften.
  • Rask - kapillær nedstrømsoverføring gjør det mulig med overføring i alkalisk buffer på én time og overføring i nøytral buffer (SSC) på tre timer
  • Økonomisk - gjenbrukbar overføringsenhet gir lavere forbruk av buffer og kromatografipapir, og det fås påfyllingspakninger
  • Kompakt - tar liten plass og kan stables for flere overføringer samtidig
  • Effektivt - det er