Halvtørre elektroblottere, Owl™ HEP-1 og HEP-3
Leverandør: THERMO OWL SCIENTIFIC
HEP-1 HEP-3
730-0110EA 28300 NOK
730-0110 730-0111
Halvtørre elektroblottere, Owl™ HEP-1 og HEP-3
Blottingapparat
Disse velutformede systemene med lav profil er utformet for effektiv overføring av proteiner og nukleinsyre til membraner. Bunnen inneholder en katodeplate i rustfritt stål og lokket huser en anodeplate i platina/titan.
  • Krever minimal buffermengde – bufferen som finnes i filterpapiret for blotting, er tilstrekkelig for effektiv overføring av molekyler
  • To modeller er tilgjengelige for overføring av opptil fire eller åtte minigeleer, eller en rekke større geleer
  • Overføringer kan fullføres på bare 15 minutter
  • Ideell for proteiner under 150 kd