Sentrifuger, benketopp, ventilert/kjølt, 5804 / 5804 R (IVD-merket)
Leverandør: EPPENDORF
5804000.013 5805000.017 5804000.064 5805000.068 5804000.323 5805000.327 5804000.366 5805000.360 5804000.560 5804000.528 5805000.629 5805000.661
521-0043EA 57950 NOK
521-0043 521-0075 521-0135 521-0142 521-0994 521-0995 521-1142 521-1143 EPPE5804000.560 521-1714 521-1683 EPPE5805000.661
Sentrifuger, benketopp, ventilert/kjølt, 5804 / 5804 R (IVD-merket)
Sentrifuger Sentrifuger, bordmodell
Sentrifuge 5804/5804 R er en høyhastighets sentrifuge for middels kapasitetsbehov. Den tillater molekylære applikasjoner i rør opp til 250 ml og tilbyr ekstra svingbøtte og rotorer med fast vinkel samt dypbrønnplatekapasitet for økt allsidighet.
  • Automatisk rotorgjenkjenning registrerer rotortype og setter maksimalt tillatt hastighet, noe som sikrer sikkerhet
  • Rask, enkel programmering av tid, temperatur (kjølte modeller) hastighet/RCF og radiusverdier
  • Opptil 35 brukerdefinerte programmer
  • Motorisert lokklås
  • 5804 R: FastTemp-funksjon for rask forkjøling;
More Product Information
Bestill nå
SPESIFIKASJONER
Modell 5804 5804 R 5804 5804 5804 R
Environmentally Preferable Low Manufacturing Impact Low Manufacturing Impact Low Manufacturing Impact
Maks. kapasitet 4×250 ml 4×250 ml 4×250 ml 4×250 ml 4×250 ml
Maks. hastighet 14000 min⁻¹ 14000 min⁻¹ 14000 min⁻¹ 14000 min⁻¹ 14000 min⁻¹
Maks. RCF 20913 ×g 20913 ×g 20913 ×g 20913 ×g 20913 ×g
Temperatur –9...+40 °C –9...+40 °C
Akselerasjons-/bremseramper 10/10 10/10 10/10 10/10 10/10
Programmer 35 35 35 35 35
Ur 1 - 99 min, with continuous mode, short spin 1 - 99 min, with continuous mode, short spin 1 - 99 min, with continuous mode, short spin 1 - 99 min, with continuous mode, short spin 1 - 99 min, with continuous mode, short spin
Støynivå <62 dB(A) <58 dB(A) <62 dB(A) <62 dB(A) <58 dB(A)
Strømforbruk 900 W 1650 W 900 W 900 W 1650 W
B×D×H 470×550×340 mm 640×550×340 mm 470×550×340 mm 470×550×340 mm 640×550×340 mm
Vekt 55 kg 80 kg 55 kg 55 kg 80 kg
Miljøsertifikat Renewable Energy Certificate, ISO 14001 Renewable Energy Certificate, ISO 14001 Renewable Energy Certificate, ISO 14001