Sentrifugekonsentratorer, bordmodell, CentriVap®
Leverandør: LABCONCO
7460030 7811030 7810033 7460035 7810030 7810031 7810032 7810034 7810035 7810036 7810037 7811035 7970030 7970035 7385030 7385035 7811031 7811036
531-0162EA 0 NOK
531-0162 531-0168 531-0835 LBCP7460035 521-1545 521-1546 521-1547 531-0964 531-0965 53-10966 531-0967 LBCP7811035 531-0836 531-0968 521-1544 LBCP7385035 LBCP7811031 LBCP7811036
Sentrifugekonsentratorer, bordmodell, CentriVap®
Fordampere Sentrifugal fordampere
CentriVap® vakuumkonsentratorer er tilgjengelig i en rekke konfigurasjoner. CentriVap® DNA-modellen leveres med en innebygd 34 liter/min membranpumpe, to 177 ml glassfeller og en DNA-rotor (60×1,5/2,0 og 72×0,5 ml). Modell med glasslokk anbefales for fordampning av løsemidler som ikke er kompatible med akryl (aceton, acetonitril, etanol, DMSO, etc.). Den syrebestandige modellen anbefales for etsende løsemidler (TFA, eddiksyre, etc.).
  • Epoksybelagt kammer i aluminium
  • Sentrifugering, styrt av mikroprosessor, opptil 1725 min-1, og oppvarming, styrt av
More Product Information
Bestill nå
SPESIFIKASJONER
Modell CentriVap®, acid resistant CentriVap®, standard CentriVap®, standard CentriVap®, acid resistant CentriVap® DNA CentriVap® DNA
Environmentally Preferable
Maks. kapasitet 148 samples 148 samples 148 samples 148 samples 132 samples 132 samples
Maks. hastighet 1725 min⁻¹ 1725 min⁻¹ 1725 min⁻¹ 1725 min⁻¹ 1725 min⁻¹ 1725 min⁻¹
Max. power absorbed 300 W 300 W 300 W 300 W 300 W 300 W
Max. vacuum Depending on selected pump Depending on selected pump Depending on selected pump Depending on selected pump 7 mbar 7 mbar
Alarm Audible alarm indicates end of cycle Audible alarm indicates end of cycle Audible alarm indicates end of cycle
Minne 1 - 9 programmer 1 - 9 programmer 1 - 9 programs 1 - 9 programs 1 - 9 programmer 1 - 9 programs
Syklustid 1 - 999 min 1 - 999 min 1 - 999 min 1 - 999 min 1 - 999 min 1 - 999 min
Oppvarming From Off to HI (+100 °C) in increments of 1 °C From Off to HI (+100 °C) in increments of 1 °C From Off to HI (+100 °C) in increments of 1 °C
Oppvarmingstid 1 - 999 min 1 - 999 min 1 - 999 min 1 - 999 min 1 - 999 min 1 - 999 min
Weight 20 kg 19 kg 19 kg 20 kg 36 kg 36 kg
W×D×H 373×516×297 mm 373×490×297 mm 373×490×297 mm 373×516×297 mm 406×724×285 mm 406×724×285 mm