Mikrosentrifuge, Pico™ & Fresco™
Leverandør: Thermo Scientific
75002410 75002415 75002420 75002425 75002475 75002476 75002491 75002423 75002414 75002553
521-1095EA 30225 NOK
521-1095 521-1096 521-1097 521-1098 521-1099 521-1100 521-1101 HERA75002423 HERA75002414 HERA75002553
Mikrosentrifuge, Pico™ & Fresco™
Sentrifuger Mikrosentrifuger
Pico™ (ventilert) og Fresco™ (med kjøling) er tilgjengelige med to hastigheter. Pico™ og Fresco™ 17 egner seg svært godt til rutinemessig laboratoriearbeid, mens Pico™ og Fresco™ 21 er ideelle for mer avanserte bruksområder innen forskning.
  • Rotoren med 24 plasser kan brukes med alle 1,5 til 2,0 ml rør, inkludert miniprep og spinnkolonner
  • Komposittrotorteknologi, for bedre kjemisk resistens og raskere akselerasjon/retardasjon sammenlignet med vanlig aluminium
  • Det unike biotette rotorlokket ClickSeal® festes med et klikk, slik at prøvene holdes trygt på
More Product Information
Bestill nå
SPESIFIKASJONER
Modell Pico™ 17 Pico™ 21 Fresco™ 17 Fresco™ 21 Fresco™ 17 Pico™ 17 Pico™ 21
Environmentally Preferable
Maks. kapasitet 24×1,5/2,0 ml 24×1,5/2,0 ml 24×1,5/2,0 ml 24×1,5/2,0 ml 24×1,5/2,0 ml 24×1,5/2,0 ml 24×1,5/2,0 ml
Maks. hastighet 13300 min⁻¹ 14800 min⁻¹ 13300 min⁻¹ 14800 min⁻¹ 13300 min⁻¹ 13300 min⁻¹ 14800 min⁻¹
Maks. RCF 17000 ×g 21100 ×g 17000 ×g 21100 ×g 17000 ×g 17000 ×g 21100 ×g
Temperatur –9...+40 °C (in increments of 1 °C) –9...+40 °C (in increments of 1 °C) –9...+40 °C (in increments of 1 °C)
Akselerasjons-/bremsetid 12/12 s 12/12 s 12/12 s 12/12 s 12/12 s 12/12 s 12/12 s
Ur 1 - 99 min (in increments of 1 min) + Hold 1 - 99 min (in increments of 1 min) + Hold 1 - 99 min (in increments of 1 min) + Hold
Støynivå 56 dB(A) 56 dB(A) 50 dB(A) 50 dB(A) 50 dB(A) 56 dB(A) 56 dB(A)
Elektronisk 230 V 50/60 Hz 230 V 50/60 Hz 230 V 50/60 Hz 230 V 50/60 Hz 230 V 50/60 Hz 230 V 50/60 Hz 230 V 50/60 Hz
B×D×H 243×352×225 mm 243×352×225 mm 295×445×330 mm 295×445×330 mm 295×445×330 mm 243×352×225 mm 243×352×225 mm
Vekt 11 kg 11 kg 28 kg 28 kg 28 kg 11 kg 11 kg