Registreringsapparater for temperaturdiagram, SC3
Leverandør: DICKSON
SC377 SC386 SC387 SC367
620-0256EA 7250 NOK
620-0256 620-0257 620-0258 620-0255
Registreringsapparater for temperaturdiagram, SC3
Punktskriver Skrivere
Disse registreringsapparatene brukes til å registrere temperaturverdier på en enkel og pålitelig måte. De gir brukerne umiddelbar tilgang til data og passer for bruk i produksjonen av farmasøytiske produkter, medisinske produkter og næringsmidler samt oppbevaring av vaksiner.
  • Tåler transport og oppbevaring
  • Nøyaktighet og oppløsning i samsvar med kvalitetskontroll
  • For registreringer over 24 timer eller syv dager
W×D×H: 93×93×57 mm
Weight: 227 mm
Leveringsinformasjon: Leveres med ett enkelt AA-batteri med en levetid på to år og en rød penn. AndreMore Product Information