Kloridanalysator, modell 926
Leverandør: SHERWOOD SCIENTIFIC INSTRUMENT
92600009 92600109
661-0131EA 0 NOK
661-0131 661-0130
Kloridanalysator, modell 926
Electrochemistry Meters Kloridmålere
Måling av saltkonsentrasjoner (natriumklorid) er påkrevd i matvareindustrien (meieriprodukter, frossenmat, saltet kjøtt, drikkevarer, osv) så vel som i kliniske situasjoner.
  • Ergonomisk design, enkel å bruke og vedlikeholde
  • Måler klorid- og saltinnhold på en rask og nøyaktig måte
  • Følsomheten til den coulometriske teknikken gjør det mulig å registrere avlesninger i ppm
Modell 926 er ideell til testing av avsaltingssystemer eller overvåking av kvaliteten på produkter som klargjøres automatisk.
Modell 926S er beregnet på kloridmålinger i biologiske prøver og kalibreres i mmol/l. Den er spesielt nyttig ved endelig bekreftelse av cystisk fibrose via analyse av svetteprøver.
Analytiske metoder og bruksområder finnes også for legemiddelindustrien, sementproduksjon, fotografiske produkter og veterinærprodukter. Kontakt oss for mer informasjon.
Bestillingsinformasjon: Leveres komplett med 3× sølvanoder, 3× sølvelektroder, 2×14 ml graderte begerglass, 25 g elektrodepolering, 100 ml av 200 mg/l kloridløsning og 500 ml bufferløsning.
Leveringsinformasjon: Programvaren (kompatibel med Windows XP eller nyere) må bestilles separat.