Disse sirkulasjonskjølerne er en miljøvennlig, vannbesparende og pålitelig metode for styring av væsketemperatur i åpne tanker eller systemer med lukkede sløyfer. Med et temperaturområde fra –10 til +40 °C er de ideelle for mange ulike prosesser og rutineoppgaver.
- Svært god kjøleeffekt og stort temperaturområde, fra –10 til +40 °C
- Ekstra stort, digitalt display for enkel avlesning av den angitte temperaturen, gjennomstrømningshastigheten og/eller trykket, selv på god avstand.
- Synlige og hørbare alarmer varsler hvis en parameter overskrider den definerte grenseverdien
- Justerbare øvre og nedre temperaturgrenser, alarmfunksjon for lavt væskenivå, temperaturstabilitet med enkel kalibreringsfunksjon og grensesnitt (tilleggsutstyr) for forskjellige funksjoner, for eksempel fjernkontroll
To pumpeversjoner er tilgjengelige, med kjølevolumer og kompressorstørrelser for mange bruksområder. Enhetene har lyse LED-display som er enkle og behagelige å lese og programmere. De magnetisk koblede standardpumpene (MD-modellserien) gir høy gjennomstrømningshastighet ved relativt lavt trykk. Fortrengningspumpene (PD-serien) har lavere gjennomstrømningshastighet, men har høyere og justerbart trykk og egner seg derfor til mer krevende oppgaver. Moduleringssystemet sørger for stabile temperaturer, selv under varierende belastning og forhold. Sirkulasjonskjølerne gir en temperaturstabilitet på ± 0,1 °C. Mål (B×L×D): 368×575×702 mm.
Maks. gjennomstrømning/maks. trykk:
MD:14,7 L/min, 0,66 bar
PD: 3,6 L/min, 5,7 bar
Leveringsinformasjon: Leveres med ½" låsbare NPT-overganger for innganger og utganger og låsbare hjul. Alle enhetene leveres med tre kontakter: For EU, for Sveits og for Storbritannia, slik at de kan brukes i hele Europa.
NB: * Kjølekapasitet ved +20, +10 og 0 °C