Dyppekjøler, FT
Leverandør: Julabo
473-0020EA 0 NOK
473-0020 473-3005 473-3020 473-3306 473-0019 JULA9650893
Dyppekjøler, FT
Termostatbad Termostatbad, lukket Termostatbad med kjøling
FT-dyppekjøler brukes primært til kjøling ved tilkobling til et varmetermostatbad eller til rask nedkjøling av væsker til lave temperaturer. Disse kompakte og brukervennlige enhetene kan brukes til mange kjøleoppgaver.