Sirkulasjonskjøler, FL-serien
Leverandør: JULABO GmbH
9661006 9661012 9663012 9660003 9661017 9663017 9663025 9663040 9666025 9666040 9666070 9666110 9671017 9673017 9673025 9673040 9676025 9676040 9676070 9676110 9666200 9676200
461-3466EA 59775 NOK
461-3466 461-3467 461-3469 461-3465 461-3468 461-3470 461-3471 461-3472 461-3473 461-3474 461-3475 461-3476 461-3477 461-3478 461-3479 461-3480 461-3481 461-3482 461-3483 461-3484 461-0638 461-0639
Sirkulasjonskjøler, FL-serien
Termostatbad Termostatbad, lukket Termostatbad med kjøling
Kompakte, ergonomiske kjølere med innebygde tanker i rustfritt stål med stort volum. Modellene er enten luft- eller vannavkjølte. Bruksområdene omfatter rotasjonsevaporatorer, autoklaver, reaksjonsbeholdere og lignende. Alle enhetene har et innebygd LED-temperaturdisplay for de faktiske verdiene og settpunktverdiene som er integrert i et sprutsikkert tastatur, og forsenkede grep som gjør det enkelt å flytte dem. Et hengslet brett danner et rom for bruksanvisningen og andre dokumenter. Det avtakbare luftegitteret gjør det enkelt å rengjøre kjøleren. Luftehullene er plassert på forsiden og baksiden, dermed kan enhetene plasseres tett inntil hverandre. Modellene FL2503 til FLW11006 har en tidligvarslingsfunksjon med sensorovervåkning som varsler når kjøleren er skitten, og online-diagnose med 'BlackBox'-funksjon.
  • Temperaturområde −20 til +40 °C og PID-kontroller som gir en temperaturstabilitet på ±0,5 °C
  • Enhetene fylles fra toppen og har et beskyttende, hengslet lokk og en godt synlig nivåindikator
  • Modeller med pumpetrykk > 1 bar har en indikator som viser pumpetrykket og en funksjon for omgåelse av pumpetrykket for justering av pumpekapasiteten
  • Synlig og hørbar alarm for lavt væskenivå
  • RS232-grensesnitt og en analog alarmutgang er plassert lett tilgjengelig på frontpanelet
Maksimale pumpekapasiteter:
FL_00: 15 L/min, 350 mbar trykk
FL_01: 23 L/min, 1000 mbar trykk
FL_03: 40 L/min, 500 - 3000 mbar trykk
FL_06: 60 L/min, 500 - 6000 mbar trykk
Max. flow rate / max. pressure:
FL_00: 15 l/min, 350 mbar pressure
FL_01: 23 l/min, 1000 mbar pressure
FL_03: 40 l/min, 500 - 3000 mbar pressure
Sertifiseringer: IP-beskyttelsesklasse i henhold til IEC529, IP 21
Leveringsinformasjon: Leveres med 2 overganger for slanger med indre diameter på 8 eller 12 mm. For disse enhetene anbefales vann, vann/glykolblanding eller termobadvæske fra Julabo. Obs! FL4003, FL4006, FLW4003, FLW4006, FL7006, FL11006, FL20006, FLW7006, FLW11006 og FLW20006 krever 3-fase strømforsyning.
NB: Merk: Kjølekapasitet ved 20, 0, −10 °C