Gjennomstrømningskjøler, AWC100
Leverandør: Julabo
461-0324EA 18125 NOK
461-0324
Gjennomstrømningskjøler, AWC100
Termostatbad Termostatbad, lukket Termostatbad med kjøling
Den kompakte resirkulasjonskjøleren AWC100 (luft-til-vann) er lagd for å fjerne små varmemengder fra eksterne systemer der kjølevannet kan være varmere enn omgivelsene og temperaturkontroll ikke er avgjørende. Den er ideelle til Peltier-elementer, analyseenheter, polarimetre, refraktometre og CCD-kameraer. Ventileringshastigheten (dvs. kjølekapasiteten) kan justeres i to trinn. Kjølekapasiteten avhenger av temperaturforskjellen mellom returledningen og omgivelsene. Kjøleprinsippet: Varm badvæske pumpes gjennom varmeveksleren. Varmeveksleren kjøles ned av en viftemotor og fjerner dermed den produserte varmen.
  • Enkel å bruke. Nivåindikator på forsiden
  • Så å si lydløs
  • Sløser ikke med springvann og er dermed rimelig og miljøvennlig
  • Pumpekapasitet 2,9 l/min, maks. 200 mbar