Refrigerated coolers, CGR series
Leverandør: GRANT INSTRUMENTS
C2GR C1GR
GRANC2GREA 38475 NOK
GRANC2GR GRANC1GR
Refrigerated coolers, CGR series
Kjølere Benkekjølere
Kjølekjølere brukes først og fremst til motkjøling når de brukes sammen med et oppvarmet sirkulasjonsbad eller for hurtig nedkjøling av væsker ned til lave temperaturer.
  • Spiral passer under broplaten av badekar uten å redusere arbeidsplassen
  • Rask kjølehastighet: Alternativ til kjøling med tørris eller vann fra springen
  • Forniklet kobberspiral med 925 mm fleksibel rørtilkobling
The C1GR coil is suitable for use with all sizes of bath/circulators, whilst the larger height of the C2GR coil makes it suited for larger baths only.
The cooling coil may be continuously immersed in liquids up to 100 °C with the cooler switched off, and may be used to cool liquid down from 100 °C.
Merk: Kjølekapasitet ved +20, 0 og –10 °C.
NB: Not designed for continuous operation above 40 °C.