Termostatbad for høye temperaturer, Forte HT-modellene
Leverandør: JULABO GmbH
9800031 9800062 9800063 9800035 9800065 9800066
461-0171EA 0 NOK
461-0171 461-0172 461-0173 461-0188 461-0189 461-0190
Termostatbad for høye temperaturer, Forte HT-modellene
Termostatbad Termostatbad, lukket Termostatbad
Termostatbadene for høye temperaturer kan brukes med temperaturer på opptil 400 °C. Enhetene har kraftige varmeelementer som gir kortest mulig oppvarmingstid og rask kompensasjon for endoterme reaksjoner. Egner seg for eksempel til reaktorer, autoklaver, destillasjonskolonner, minianlegg, forsøksanlegg og produksjonslokaler. Det lukkede systemet reduserer oksidasjonen og hindrer utslipp av ubehagelige lukter og damper selv ved høye temperaturer.
  • Det automatiske oppvarmingssystemet sikrer varsom oppvarming
  • Innebygd programmodul med seks 60-trinns