VWR®, Bad til hengetermostat
Leverandør: VWR Collection
462-0263EA 15975 NOK
462-0263 462-0264 462-0265 462-0267 462-0268 462-0270 462-0269
VWR®, Bad til hengetermostat
Bad Vannbad, uten sirkulasjon
Lagd av rustfritt stål eller polykarbonat. Ideelt til bruk sammen med hengetermostater fra VWR®. For bruksområder der det er nødvendig å ha slitestyrken til rustfritt stål eller gjennomsiktigheten til polykarbonat.
  • Åpne bad som passer ideelt med hengetermostater fra VWR® eller andre produsenter
  • Tilgjengelige i rustfritt stål og polykarbonat
  • Solide og slitesterke
  • Enkel å rengjøre
Merk: Temperaturområdene som er oppført nedenfor gjelder bare når beholderne brukes med hengetermostater. Hengetermostat er påkrevd, men leveres ikke med badet.