Ultralave kjøletermostatbad
Leverandør: JULABO GmbH
9352755 9352753 9352752 9352756 9352793 9352791 9352790 9312681 9162681 9352755N150 9352755N 9352753N150 9352753N 9352752N150 9352752N 9352756N150 9352795N 9352796N 9352756N 9352793N 9352791N150 9352791N 9352790N150 9352790N
461-0496EA 0 NOK
461-0496 461-1102 461-0495 461-0497 461-0500 461-0499 461-0498 461-0462 461-0404 461-0467 461-0459 461-1104 461-1103 461-0466 461-0458 461-0158 461-0465 461-1106 461-0460 461-0156 461-1105 461-0464 461-0468 461-0157
Ultralave kjøletermostatbad
Termostatbad Termostatbad, lukket Termostatbad med kjøling
Ultralave kjøletermostatbad for oppvarming og nedkjøling. Enhetene passer til eksterne temperaturoppgaver med samtidig bruk av badtanken. Enhetene har spesielt høy oppvarmings- og kjølekapasitet og gir rask oppvarming og nedkjøling, selv for eksterne systemer med store volumer. FP-modellene har proporsjonal kjølekontroll som sørger for energibesparende drift og begrenser varmetilførselen til omgivelsene. Modellene med betegnelsen W er vannavkjølte. Alle modellene har håndtak og hjul, noe som gjør dem enkle å flytte, og tappeporter for tømming av badtanken. Enhetene har forbedret isolasjon,More Product Information